Tetrabutylammonium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in toluene 90% (v/v)/methanol 10% (v/v), AVS TITRINORM volumetric solution
Katalogové číslo 28532.267
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:500 mL
- Sekvence:2725
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.0998 - 0.1002 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Refrigerator
EINECS:218-147-6
UN:1992
ADR:3 (6.1),II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Číslo CAS:2052-49-5
Vzorec:C₁₆H₃₇NO
MDL číslo:MFCD00009425