Saffron, powder, TECHNICAL
3173, Glass bottle, 5 g
Dodavatel: VWR Chemicals
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: C.I. 75100
- Číslo CAS:84604-17-1
- Molecular Weight:976.96 g/mol
- EINECS:283-295-0
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeP20_VWRC27481.105_SPEC_EN.pdf spec_VWRC27481.105 spec_VWRC27481.105
Product specification
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Identifikace:splňuje test
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:5 g
- Sekvence:3173