1,10-Fenantrolin hydrochlorid monohydrát ≥99.0% analytical reagent
Katalogové číslo 26230.102
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:5 g
- Sekvence:3173
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay:Min. 99,0%
- Suited for iron reagent:Passes test
- Suited for oxido reduction indicator:Passes test
- Ignition residue (SO4):Max. 0.2%
- Loss on drying (100-105 °C):Max. 8.0%
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod tání:224…226 °C
Hustota:1,385 g/cm³ (–100.15 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:223-325-1
UN:2811
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS09
Číslo CAS:18851-33-7
:3829-86-5
Vzorec:C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
MDL číslo:MFCD00150061