Methylmetakrylát ≥99.5% stabilizovaný, GPR RECTAPUR®
25600.296
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
- Assay:Min. 99.5 %
- Acidity:Max. 0.0004 meq/g
- Colouration:Max. 5 APHA
- Density (20/4):0.942 --> 0.944
- Stabilizer (MEHQ):10 --> 25 ppm
- Water:Max. 0.05 %
:
:12,06005
:100 °C (1013 hPa)
:–48 °C
:0,93 g/cm³ (20 °C)
:8 °C
:Ambient
:201-297-1
:1247
:3,II
:Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
:01-2119452498-28
:GHS02
:GHS07
:80-62-6
:CH₂=C(CH₃)COOCH₃
:MFCD00008587