VWR®, Casein
Plastic bottle, 1 kg
Dodavatel: VWR Chemicals
Přejít na:
Product Details & Documents
Proteins (on anhydrous product): ≥ 90,0 %
Free acidity: Max. 1,0%
Fats: Max. 2,5%
Ignition residue (SO₄): Max. 2,75%
Loss on drying: Max. 12%
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šarže2,5L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13252500)
Informace o balení
spec_VWRC22544.292 spec_VWRC22544.292 spec_VWRC22544.292
Specifikace produktu
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:1 kg
- Cat. No.:22544.292
- Třída:Technical Grade
- Čí. CAS:9000-71-9
- Podmínky uskladnění:Ambient
- Název proteinu/peptidu:Casein