Boron trifluoride - methanol complex 20% in methanol for synthesis
Katalogové číslo 22007.263
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:500 mL
- Sekvence:2725
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay:13 - 20 %
- Density (20/4):0.880 - 0.895
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:99.85 g/mol
Hustota:0,89 g/cm³ (20 °C)
EINECS:206-766-4
UN:2924
ADR:3 (8),II
:GHS02
:GHS06
:GHS05
:GHS08
Číslo CAS:373-57-9
:16045-88-8
Vzorec:CH₄BF₃O
MDL číslo:MFCD00071635