0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Fenolftalein
Fenolftalein 1% in ethanol 50% pH-indicator
Fenolftalein 1% in ethanol 50% pH-indicator
210894R
:
VWR Chemicals
:
Fenolftalein 1% in ethanol 50% pH-indicator
210894R
:
VWR Chemicals
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1 L
Sekvence:
5037
Application test:
Passes test
:
:
Ambient
:
201-004-7
:
1170
:
3,III
:
GHS02
:
GHS08
:
GHS07
:
77-09-8
:
C₂₀H₁₄O₄
:
MFCD00005913