Silica monitor reagent (sodium molybdate) for seres FG 504B silicameter
Katalogové číslo 161277V
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastic container
- Bal.:5 L
- Sekvence:5190
Specifikace
O tomto produktu
:
EINECS:231-551-7
Číslo CAS:7631-95-0
Vzorec:Na₂MoO₄