VWR®, α-Endosulfan Certified Reference Material
α-Endosulfan Certified Reference Material, Glass ampoule, 10 mg
Documents
- Typ balení:Glass ampoule
- Bal.:10 mg
- Popis:α-Endosulfan Certified Reference Material
- Popis:α-Endosulfan
- Cat. No.:124082E
- Molekulární hmotnost:406.93 g/mol
- Čí. CAS:959-98-8
- Podmínky uskladnění:Ambient (>5 °C)
- Vzorec:C₉H₆Cl₆O₃S