VWR® shiroGEL, Systémy elektroblotovací Mini PAGE
Katalogové číslo 700-0291
Dodavatel: VWR Collection
Specifikace
- Kapacita:3 gely/transfer
- Popis:Mini PAGE electroblotting system, shiroGEL, without PAGE components
- Sekvence:45
- Objem nádrže:1200 L
- Bal.:1
Specifikace
O tomto produktu
ShiroGEL Mini PAGE elektroblotovací systém umožňuje rychlé a snadné blotování tří gelů najednou. Gel se pohodlně vejde do blotovacích kazet s transferovými membránami, které jsou pak umístěny do inzertu pro blotování. Cívkové elektrody v inzertu generují proud o vysoké intenzitě, umožňují standard transfer během přibližně jedné hodiny.
- Blotování až tří gelů zároveň
- Standardní transfer během přibližně jedné hodiny
Delivery: Kompletní systém zahrnuje nádrž na pufr s napájecími kabely a chladicím balením; blotovací inzert; tři blotovací kazety; šest podložek z vlákna; dvě skla se zářezem pro hřebeny, 10 x 10 cm; dvě skla s připevněnými spacery, 10 x 10 cm; dva hřebeny o 12 zubech o síle 1 mm.