Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Pokročilé
Pokročilé
SDS
Certifikáty
Údaje o výrobci
0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
2,3-Dimethoxyaniline
2,3-Dimethoxyaniline
2,3-Dimethoxyaniline
2,3-Dimethoxyaniline
Katalogové číslo ABCRTCD2284.0005
Dodavatel:
abcr
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
2,3-Dimethoxyaniline
Katalogové číslo ABCRTCD2284.0005
Dodavatel:
abcr
Číslo CAS:
Specifikace
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
5 g
Sekvence:
3173
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
:
Číslo CAS:
6299-67-8
Vzorec:
C₈H₁₁NO₂
MDL číslo:
MFCD00180769
Detaily produktu