ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IL-31 (Animal free) (from E. coli)
undefined
Human Recombinant IL-31 (Animal free) (from E. coli)
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Podmínky uskladnění:
    −20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity assay: STAT3 Activation in U-87 MG cells, ED50 ≤Detectable at ≤ 25 ng/ml, bioactivity ≥0
  • Identifikační číslo genu:
    Q6EBC2
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    Y
  • Proteinová synonyma:
    IL-31|Interleukin-31
  • Název proteinu/peptidu:
    IL31
  • Čistota:
    ≥95%
  • Molekulární hmotnost:
    15,8 kDa
  • Sekvence:
    SHTLPVRLLR PSDDVQKIVE ELQSLSKMLL KDVEEEKGVL VSQNYTLPCL SPDAQPPNNI HSPAIRAYLK TIRQLDNKSV IDEIIEHLDK LIFQDAPETN ISVPTDTHEC KRFILTISQQ FSECMDLALK SLTSGAQQAT T
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    20 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7,5
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    RUO
  • Transportní teplota:
    RT
  • Testované aplikace:
    Bioassay
Frequently Bought Together