ContactUsLinkComponent
Mouse Recombinant IL-17F (Animal free) (from E. coli)
Mouse Recombinant IL-17F (Animal free) (from E. coli)
Certifikáty
undefined
Mouse Recombinant IL-17F (Animal free) (from E. coli)
Specifikace
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Mouse
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity: No biological activity data is available at this time
  • Identifikační číslo genu:
    Q7TNI7
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile water at 0.1 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    Y
  • Název proteinu/peptidu:
    IL-17F
  • Čistota:
    ≥95%
  • Molekulární hmotnost:
    15,0/30,0 kDa
  • Sekvence:
    MRKNPKAGVP ALQKAGNCPP LEDNTVRVDI RIFNQNQGIS VPREFQNRSS SPWDYNITRD PHRFPSEIAE AQCRHSGCIN AQGQEDSTMN SVAIQQEILV LRREPQGCSN SFRLEKMLLK VGCTCVKPIV HQAA
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    RUO
  • Transportní teplota:
    RT