Specifications
- Hmotnost:250 g
- Komunikační rozhraní:Bluetooth®, USB
- Rozsah teplot:−50...+400 °C (PT100)
−40...+150 °C (NTC)
−200...+1370 °C (Type K) - Popis:Testo 440 laboratorní teplotní souprava
- Model:Testo 440
- Přesnost teploty:PT100: ±(0,3 °C + 0,3% of mV) (−50...+300 °C); ±(0,4 °C + 0,6% of mV) (+300,01...+400 °C)
NTC: ±0,4 °C (−40...−25,1 °C); ±0,3 °C (−25...+74,9 °C); ±0,4 °C (+75...+99,9 °C); ±0,5% of mV (remaining range)
Type K: ±(0,3 °C + 0,3% of mV) - Rozlišení teploty:0,01 °C (PT100) / 0,1 °C (NTC / Type K)
- Délka kabelu sondy:1,6 m (PT100)
- Š×H×V:65×32×154 mm
- Životnost baterie:12 h (typically vane measurement)
- Provozní teplota:−20...+50 °C (testo 440); −5...+50 °C (PT100)
- Sonda:250×6 mm (PT100)
- Typ baterie:3 AA mignon 1,5 V
- Bal.:1 KIT
Specifications
About this item
Díky laboratorní sondě se skleněným povlakem poskytuje laboratorní souprava Testo 440 přesné výsledky i v korozivních médiích.
- nabídka strukturovaného měření pro dlouhodobá měření
- vyměnitelný povrch sondy z laboratorního skla
- sklo DURAN® pro bezpečné použití v agresivních médiích
- senzor PT100 pro přesné výsledky měření
- interní úložiště dat a port USB pro flexibilní export dat
- lze rozšířit o rozsáhlé portfolio digitálních sond pro univerzální aplikace
Pomocí laboratorní soupravy Testo 440, včetně sondy PT100, můžete spolehlivě a přesně měřit a dokumentovat teploty v laboratoři. Laboratorní sonda, jejíž povlak je vyroben z osvědčeného laboratorního skla DURAN®, je zvláště vhodná pro použití v korozivních médiích. Měřicí přístroj rychlosti vzduchu Testo 440 a IAQ automaticky detekují připojené sondy a uložené strukturované nabídky měření vám značně usnadňují práci v nejrůznějších aplikacích. Můžete jej mimo jiné použít také k optimálnímu nastavení klimatizačních a ventilačních systémů.
K Testo 440 lze paralelně připojit až tři sondy: Sonda Bluetooth®, kabelová sonda a teplotní sonda s připojením termočlánku typu K. Kromě měřicího přístroje obsahuje laboratorní sada také kabelovou laboratorní sondu PT100 a úložné pouzdro.