ContactUsLinkComponent
Human Recombinant VEGF-121 (from E. coli)
undefined
Human Recombinant VEGF-121 (from E. coli)
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity Assay: HUVEC proliferation, ED₅₀ ≤5 ng/ml, Bioactivity ≥2,0×10⁵ units/mg
  • Identifikační číslo genu:
    P15692-9
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    Y
  • Proteinová synonyma:
    glioma-derived endothelial cell mitogen|VEGF-A|VPF
  • Název proteinu/peptidu:
    VEGF-121 (AF)
  • Čistota:
    ≥95%
  • Molekulární hmotnost:
    14,2/28,4 kDa
  • Sekvence:
    MAPMAEGGGQ NHHEVVKFMD VYQRSYCHPI ETLVDIFQEY PDEIEYIFKP SCVPLMRCGG CCNDEGLECV PTEESNITMQ IMRIKPHQGQ HIGEMSFLQH NKCECRPKKD RARQEKCDKP RR
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    0,1% Trifluoroacetic acid (TFA)
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    RUO
  • Transportní teplota:
    RT
  • Testované aplikace:
    Bioassay
Frequently Bought Together