ContactUsLinkComponent
Human Recombinant CNTF (from E. coli)
Human Recombinant CNTF (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant CNTF (from E. coli)
Specifications
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity Assay: TF-1 cell proliferation, ED₅₀ ≤325 ng/ml, Bioactivity ≥3,1×10³ units/mg
  • Identifikační číslo genu:
    P26441
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    Y
  • Název proteinu/peptidu:
    CNTF (AF)
  • Čistota:
    ≥95%
  • Molekulární hmotnost:
    22,9 kDa
  • Sekvence:
    MAFTEHSPLT PHRRDLCSRS IWLARKIRSD LTALTESYVK HQGLNKNINL DSADGMPVAS TDQWSELTEA ERLQENLQAY RTFHVLLARL LEDQQVHFTP TEGDFHQAIH TLLLQVAAFA YQIEELMILL EYKIPRNEAD GMPINVGDGG LFEKKLWGLK VLQELSQWTV RSIHDLRFIS SHQTGIPARG SHYIANNKKM
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    10 mM Sodium phosphate, pH 7,5
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    RUO
  • Transportní teplota:
    RT
  • Testované aplikace:
    Bioassay