ContactUsLinkComponent
Dog Recombinant RC GM-CSF (Animal free) (from E. coli)
Dog Recombinant RC GM-CSF (Animal free) (from E. coli)
Certificates
undefined
Dog Recombinant RC GM-CSF (Animal free) (from E. coli)
Specifications
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Dog
  • Podmínky uskladnění:
    −20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity assay: TF-1 cell proliferation, ED50 ≤15 ng/ml, bioactivity ≥6,7×10⁴ units/mg
  • Identifikační číslo genu:
    P48749
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    Y
  • Proteinová synonyma:
    MGI-1GM|CSF-2|Pluripoietin-α
  • UniProtKB:
    P48749
  • Název proteinu/peptidu:
    GM-CSF
  • Čistota:
    ≥95%
  • Molekulární hmotnost:
    14,4 kDa
  • Sekvence:
    MAPTRSPTLV TRPSQHVDAI QEALSLLNNS NDVTAVMNKA VKVVSEVFDP EGPTCLETRL QLYKEGLQGS LTSLKNPLTM MANHYKQHCP PTPESPCATQ NINFKSFKEN LKDFLFNIPF DCWKPVKK
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    10 mM sodium phosphate, pH 7,5
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    RUO
  • Transportní teplota:
    RT
  • Testované aplikace:
    Bioassay