ContactUsLinkComponent
Human Recombinant GACRP-30 (from E. coli)
Human Recombinant GACRP-30 (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant GACRP-30 (from E. coli)
Specifications
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity Assay: Inhibition of M1 cell proliferation, ED₅₀ ≤2000 ng/ml, Bioactivity ≥500 units/mg
  • Identifikační číslo genu:
    Q15848
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile 10 mM sodium phosphate, 0,5 mM DTT, pH 7,5 at 0,1 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    Y
  • Proteinová synonyma:
    adipolean|Adiponectin|apm-1
  • Název proteinu/peptidu:
    GACRP-30 (AF)
  • Čistota:
    ≥90%
  • Molekulární hmotnost:
    16,7 kDa
  • Sekvence:
    MKGEPGEGAY VYRSAFSVGL ETYVTIPNMP IRFTKIFYNQ QNHYDGSTGK FHCNIPGLYY FAYHITVYMK DVKVSLFKKD KAMLFTYDQY QENNVDQASG SVLLHLEVGD QVWLQVYGEG ERNGLYADND NDSTFTGFLL YHDTN
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    10 mM Sodium phosphate, 0,5 mM DTT, pH 7,5
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    RUO
  • Transportní teplota:
    RT
  • Testované aplikace:
    Bioassay
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together