ContactUsLinkComponent
Dichlormethan, anhydrous stabilizovaný for applications requiring low water content <0.0010% H₂O, Riedel-de Haën™
Dichlormethan, anhydrous stabilizovaný for applications requiring low water content <0.0010% H₂O, Riedel-de Haën™
Katalogové číslo HONC66204-100ML
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Dichlormethan, anhydrous stabilizovaný for applications requiring low water content <0.0010% H₂O, Riedel-de Haën™
Katalogové číslo HONC66204-100ML
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle, septum-sealed
  • Bal.:
    100 mL
  • Sekvence:
    2440
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay (GC):
    Min. 99.9 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.0010 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.0001 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Bod varu:39…41 °C (1,013 hPa)
Bod tání:–97 °C
Hustota:1,32…1.33 g/cm3 (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
UN:1593
ADR:6.1,III
 :Packed in septum-sealed bottle.
 :Stabilised with amylene
EINECS:200-838-9
 :GHS07
 :GHS08
Číslo CAS:75-09-2
Vzorec:CH₂Cl₂
MDL číslo:MFCD00000881