n-Hexan, for GC Plus, Burdick & Jackson™
5202, Stainless steel can, 7 L
Katalogové číslo HONC65829-7L-RC
Dodavatel: Honeywell Chemicals
n-Hexan, for GC Plus, Burdick & Jackson™
Katalogové číslo HONC65829-7L-RC
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS: 110-54-3
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- Číslo CAS:110-54-3
- Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL číslo:MFCD00009520
- Molecular Weight:86.18
- Bod varu:66…69 °C (1,013 hPa)
- Bod tání:–95 °C
- Hustota:0,660…0.668 g/cm3 (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:203-777-6
- UN:1208
- ADR:3,II
- :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay (GC):Min. 95 %
- Non-volatile matter:Max. 0.0005 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.01 %
- Suitability for residue analysis:Max. 5 ng/l
- Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs:complying
Specifikace
- Typ balení:Stainless steel can
- Bal.:7 L
- Sekvence:5202