Iso-Hexane ≥85% (by GC, mixture of isomers) for gas chromatography, Burdick & Jackson™
Katalogové číslo HONC65824-200L-RC
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Stainless steel drum, returnable
- Bal.:200 L
- Sekvence:5549
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay of isomers (GC):Min. 85 %
- Non-volatile matter:Max. 0.0005 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.01 %
- Suitability for residue analysis:Max. 5 ng/l
- n-Hexane (GC):Max. 4.9 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:86.18 g/mol
Bod varu:48…65 °C
Hustota:0,66 g/cm3
Bod vzplanutí:–26 °C
UN:1208
ADR:3,II
:GHS09
:GHS07
:GHS08
:GHS02
Číslo CAS:64742-49-0
Vzorec:C₆H₁₄