ContactUsLinkComponent
Toluen, extra pure, Burdick & Jackson™
  HONC65533-173KG
 :  
Toluen, extra pure, Burdick & Jackson™
  HONC65533-173KG
 :  
  • Typ balení:
    Metal drum
  • Bal.:
    173 kg
  • Sekvence:
    4648
  • Assay (GC):
    Min. 99.8 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.0005 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.03 %
  • Benzene (GC):
    Max. 0.02 %
 :
 :110,6 °C
 :0,867 g/cm3
 :4 °C
 :1294
 :3,II
 :GHS07
 :GHS08
 :GHS02
 :108-88-3
 :C₆H₅CH₃
 :MFCD00008512