Toluen, extra pure, Burdick & Jackson™
HONC65533-173KG
:
- Typ balení:Metal drum
- Bal.:173 kg
- Sekvence:4648
- Assay (GC):Min. 99.8 %
- Non-volatile matter:Max. 0.0005 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.03 %
- Benzene (GC):Max. 0.02 %
:
:110,6 °C
:0,867 g/cm3
:4 °C
:1294
:3,II
:GHS07
:GHS08
:GHS02
:108-88-3
:C₆H₅CH₃
:MFCD00008512