Boron trifluoride - methanol complex solution 13-15% (BF₃ basis)
Katalogové číslo HONC61626H-500ML
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:500 mL
- Sekvence:2725
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay of BF₃:13 - 15 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:99.85 g/mol
Bod varu:64 °C
Hustota:0,880 g/cm3
Bod vzplanutí:11 °C
UN:3286
ADR:3,II
:GHS05
:GHS08
:GHS06
:GHS02
Číslo CAS:373-57-9
:16045-88-8
Vzorec:CH₄BF₃O
MDL číslo:MFCD00071635