ContactUsLinkComponent
Tetrahydrofuran, anhydrous ≥99.8%, AcroSeal® BHT-free, over molecular sieves
Hořlavý
Dráždivý
Zdraví
Tetrahydrofuran, anhydrous ≥99.8%, AcroSeal® BHT-free, over molecular sieves
Certifikáty
undefined
Hořlavý
Dráždivý
Zdraví
Tetrahydrofuran, anhydrous ≥99.8%, AcroSeal® BHT-free, over molecular sieves
Výsledky testů specifikací
  • Appearance:
    Clear Colorless liquid
  • Assay (GC):
    ≥99.8%
  • Water content (Karl Fischer Titration):
    ≤50 ppm
Výsledky testů specifikací
Související informace
Frequently Bought Together