ContactUsLinkComponent
General purpose gloves, Showa 370
 :  Showa
General purpose gloves, Showa 370
 :  Showa
  • Catalog No:
  • 112-5796
  • 112-5795
  • 112-5794
  • 112-5793
  • 112-5792
  • Model:
  • Showa 370
  • Showa 370
  • Showa 370
  • Showa 370
  • Showa 370
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Materiál vložky:
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Provedení:
  • Nitrile coating standard finish
  • Nitrile coating standard finish
  • Nitrile coating standard finish
  • Nitrile coating standard finish
  • Nitrile coating standard finish
  • Typ manžety:
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
Frequently Bought Together