Specifications
- Š×H×V vnějš.:915×870×1994 mm
- Úroveň hluku:<45 dB(A)
- Kapacita:780 L
- Popis:Stojanová mraznička ULT, SU780XLE-EU
- Sekvence:01
- Model:SU780XLE
- Elektrické napětí:120 - 240 VAC at 50/60 Hz
- Chladivo:R-170 (90 g)
- Hmotnost:284 kg
- Bal.:1
- Teplota:–20...–86 °C
Specifications
About this item
Mraznička s extrémně nízkou teplotou se Stirlingovým motorem s volnými písty. Tato nová generace ekologicky udržitelných mrazniček ULT dosahuje stabilních skladovacích podmínek v širokém rozsahu teplot. Mraznička využívá o 70 až 75 % méně energie než standardní mrazničky ULT s kompresorem, s nejlepším ultranízkým chladicím výkonem v oboru.
- ±1 °C kolísání teploty „ustáleného stavu“ v průběhu času
- Rychlejší počáteční stahování, okolní teplota do –80 °C, <6,5 hodiny
- Rychlejší obnovení teploty při otevírání dveří, 35 minut na –80 °C (závěrečná testovací metoda ENERGY STAR®)
- Nejpomalejší doba zahřívání, 2,5 hodiny od –80 do –60 °C
- Největší skladovací kapacita na metr čtvereční podlahové plochy
- Zapojuje se do jakékoli zásuvky
Tyto svislé mrazničky mají skříň o objemu 780 litrů, která poskytuje stabilní, rovnoměrné skladování –86 °C za zlomek provozních nákladů konvenčních kaskádových chladicích systémů. Modely SU780XLE kombinují výkon Stirlingova motoru s volnými písty s účinnými, tenkými stěnami, vysoce výkonnými vakuově izolovanými panely a polyuretanovou pěnou bez HFC s použitím ekologického nadouvadla Ecomate®. Nepřetržitá modulace a plně adaptivní schopnosti Stirlingova motoru eliminují cyklický provoz systémů na bázi kompresoru. To přináší nekompromisní chladicí výkon a spolehlivost s bezkonkurenční energetickou účinností. Se svou úložnou kapacitou 780 litrů, 600 × 2 ml, SU780XLE uchovává o ⅓ více vzorků na čtvereční metr podlahové plochy než srovnatelné modely, navíc poskytuje nejširší rozsah chladicích teplot v oboru –20 až –86 °C. Bezpečné dotykové vstupy umožňují přístup k programování všech ovládacích funkcí a nastavených hodnot alarmů.
Modely SU780XLE mají rozsah automatického napětí 100 až 240 V (±10 %) při 50 nebo 60 Hz (automaticky se nastavuje). Tato funkce automatického napětí umožňuje modelům SU780XLE fungovat v jakékoli zásuvce bez továrních úprav (uživatel bude muset nainstalovat specifický kabel, který se hodí do jeho zásuvky). Jednotky SU780XLE se dodávají s pěti policemi a také s typem E (zástrčka EU); Typ-G (britská zástrčka); a napájecí kabely typu J (zástrčka CH) (220 až 240 V).