Jednokanálové pipety, mechanické, s pevným/proměnným objemem, Transferpette® S
O tomto produktu
Pipeta Transferpette® S s výtlačným vzduchem vám umožňuje efektivně a ergonomicky pracovat s malými i velkými objemy. Díky své perfektní ergonomii poskytuje Transferpette® S pohodlné uchopení v jakékoli poloze ruky, ať už jste pravák nebo levák, nebo máte velké či malé ruce.
- Skutečná obsluha jednou rukou pro praváky i leváky: Snadné nastavení objemu, pipetování a vysunutí špičky
- Barevný kód na kolečku pro nastavení objemu, hřídeli a ochraně proti změně objemu
- Nízké ovládací síly a krátký zdvih zajišťují pohodlné pipetování i při dlouhých sériích pipet
- Štíhlý hřídel pro odběr vzorků z úzkých nádobek (zkumavek odstředivky)
- Univerzální kužel špičky
- Plně autoklávovatelný při 121 °C
Ochrana proti změně objemu se snadno ovládá i v rukavicích a chrání nastavený objem před náhodným nastavením. Transferpette® S je také vybavena technologií Easy Calibration, která výrazně usnadňuje kalibraci. Kalibraci lze provést bez použití nářadí. Tabulka kompatibility ukazuje, které špičky pasují na které zařízení, takže si vždy objednáte správné špičky pipet.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
33 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Pipeta Transferpette® S s výtlačným vzduchem vám umožňuje efektivně a ergonomicky pracovat s malými i velkými objemy. Díky své perfektní ergonomii poskytuje Transferpette® S pohodlné uchopení v jakékoli poloze ruky, ať už jste pravák nebo levák, nebo máte velké či malé ruce.
- Skutečná obsluha jednou rukou pro praváky i leváky: Snadné nastavení objemu, pipetování a vysunutí špičky
- Barevný kód na kolečku pro nastavení objemu, hřídeli a ochraně proti změně objemu
- Nízké ovládací síly a krátký zdvih zajišťují pohodlné pipetování i při dlouhých sériích pipet
- Štíhlý hřídel pro odběr vzorků z úzkých nádobek (zkumavek odstředivky)
- Univerzální kužel špičky
- Plně autoklávovatelný při 121 °C
Ochrana proti změně objemu se snadno ovládá i v rukavicích a chrání nastavený objem před náhodným nastavením. Transferpette® S je také vybavena technologií Easy Calibration, která výrazně usnadňuje kalibraci. Kalibraci lze provést bez použití nářadí. Tabulka kompatibility ukazuje, které špičky pasují na které zařízení, takže si vždy objednáte správné špičky pipet.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeBrand Mechanical, Transferpette® S
Product Literature
Brand Transferpette® S
Videos
Manual Transferpette® S
Manual
TDS Transferpette S 2020
Datasheet
Specifications for Product Family
Specifikace
- Catalog No:
- 613-6841
- 613-6850
- 613-6849
- 613-6848
- 613-6847
- 613-6846
- 613-6845
- 613-6844
- 613-6843
- 613-6842
- BRNDDAKKS705870
- BRNDDAKKS705873
- BRNDDAKKS705874
- BRNDDAKKS705878
- BRNDDAKKS705880
- BRNDDAKKS705882
- 613-6832
- 613-6833
- 613-6834
- 613-6840
- 613-6839
- 613-6838
- 613-6836
- 613-6835
- 613-6837
- BRNDDAKKS705844
- BRNDDAKKS705862
- 613-6734
- 613-6735
- 613-6736
- 613-6737
- 613-6738
- 613-6739
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
- Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení
Specifikace
Product Family Options
Variabilní objem
Informace o produktu
- SekvenceObjemIncrementPřesnostSprávnostPro pipetovací špičkyDostupnostPrice
- Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6841Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6850Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6849Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6848Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6847Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6846Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6845Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6844Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6843Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6842Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení
Proměnný objem s certifikátem DAKKs
Informace o produktu
- SekvenceObjemIncrementPřesnostSprávnostPro pipetovací špičkyDostupnostPrice
- Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.BRNDDAKKS705870Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.BRNDDAKKS705873Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.BRNDDAKKS705874Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.BRNDDAKKS705878Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.BRNDDAKKS705880Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.BRNDDAKKS705882Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení
Fixní objem
Informace o produktu
- SekvenceObjemIncrementPřesnostSprávnostPro pipetovací špičkyDostupnostPrice
- Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6832Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6833Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6834Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6840Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6839Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6838Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6836Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6835Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6837Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení
Fixní objem s certifikátem DAKKs
Informace o produktu
- SekvenceObjemIncrementPřesnostSprávnostPro pipetovací špičkyDostupnostPrice
- Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.BRNDDAKKS705844Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - Specifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.BRNDDAKKS705862Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení
Startovací sady
Informace o produktu
- SekvenceObjemIncrementPřesnostSprávnostPro pipetovací špičkyDostupnostPrice
- 613-6734Micro starter kit incl. 3× pipettes (0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl, 10-100 µl), 3 shelf mountsMicro starter kit incl. 3× pipettes (0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl, 10-100 µl), 3 shelf mounts29Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS21 410,00 KčSpecifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6734Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - 613-6735Midi starter kit incl. 3× pipettes (2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl), 3 shelf mountsMidi starter kit incl. 3× pipettes (2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl), 3 shelf mounts30Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS21 410,00 KčSpecifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6735Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - 613-6736Macro starter kit incl. 3× pipettes (100-1000 µl, 500-5000 µl, 1000-10000 µl), 3× shelf mountsMacro starter kit incl. 3× pipettes (100-1000 µl, 500-5000 µl, 1000-10000 µl), 3× shelf mounts31Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS21 410,00 KčSpecifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6736Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - 613-6737Standard starter kit incl. 3× pipettes (0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl), 3× shelf mountsStandard starter kit incl. 3× pipettes (0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl), 3× shelf mounts32Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS21 410,00 KčSpecifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6737Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - 613-6738Package 1 incl. 5× pipettes (0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl), benchtop rack for 6 pipettesPackage 1 incl. 5× pipettes (0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl), benchtop rack for 6 pipettes33Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS35 650,00 KčSpecifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6738Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení - 613-6739Package 2 incl. 5× pipettes (0,5-10 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 50-1000 µl, 500-5000 µl), benchtop rack for 6 pipettesPackage 2 incl. 5× pipettes (0,5-10 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 50-1000 µl, 500-5000 µl), benchtop rack for 6 pipettes34Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS35 650,00 KčSpecifikace:
Low Manufacturing Impact|Udržitelná balení More
Specifications
Cat. No.613-6739Environmentally PreferableLow Manufacturing Impact|Udržitelná baleníLow Manufacturing Impact|Udržitelná balení
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloUrčeno proDostupnostPrice
- Transferpette® S Carousel Benchtop StandTransferpette® S Carousel Benchtop StandBRND7048072020 and later Transferpette® S pipettesPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 1 700,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloUrčeno proDostupnostPrice
- Transferpette® S Shelf MountTransferpette® S Shelf MountBRND7048112020 and later Transferpette® S pipettesPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 306,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloUrčeno proDostupnostPrice
- Transferpette® S Wall MountTransferpette® S Wall MountBRND7048122020 and later Transferpette® S pipettesPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 490,00 Kč