ContactUsLinkComponent
Titriplex® IV solution c (DCTA Na₂) = 0,1 mol/l, Titripur® for metal titration, Supelco®
Titriplex® IV solution c (DCTA Na₂) = 0,1 mol/l, Titripur® for metal titration, Supelco®
  1.08447.1000
 :  Merck
 :  
undefined
Titriplex® IV solution c (DCTA Na₂) = 0,1 mol/l, Titripur® for metal titration, Supelco®
  1.08447.1000
 :  Merck
 :  
  • Form:
    liquid
  • Amount-of-substance concentration:
    0.0995 - 0.1005
  • Measurement uncertainty:
    +/- 0.0003
  • Traceability:
    NIST SRM