ContactUsLinkComponent
Síran sodný 99.0-101.0% (by titrimetric analysis) for HPLC, Supelco®
Síran sodný 99.0-101.0% (by titrimetric analysis) for HPLC, Supelco®
Catalog # 80948-250G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Síran sodný 99.0-101.0% (by titrimetric analysis) for HPLC, Supelco®
Catalog # 80948-250G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    250 g
  • Sekvence:
    3545
Specifications
About this item
 :
CAS Number:7757-82-6
Formula:Na₂SO₄
MDL Number:MFCD00003504