Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample vessel
Sample vessel
25 ml, Sample vessels
Katalogové číslo HACHLZQ035
Dodavatel:   Hach
Sample vessel
Katalogové číslo HACHLZQ035
Dodavatel:  Hach
Sample vessel
Sample vessel
25 ml, Sample vessels
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 200 KS
Product Details & Documents
Sample vessel made from PS. For aqueous solutions, acids and bases.
For use with autosampler LPV122/LZQ031.
Specifikace
  • Kapacita:
    25 ml
  • Popis:
    Sample vessels