ContactUsLinkComponent
Horse Butyrylcholinesterase (from Serum)
 :  Merck
Horse Butyrylcholinesterase (from Serum)
 :  Merck
  • Čí. CAS:
    9001-08-5
  • Zdroj:
    Serum
  • Druhy:
    Horse
  • Podmínky uskladnění:
    Stored at −20 °C
  • Název enzymu:
    Butyrylcholinesterase
  • Synonyma enzymů:
    Acylcholine acyl-hydrolase, choline esterase, butyryl, Pseudocholinesterase
Frequently Bought Together