ContactUsLinkComponent
Rabbit Extendin-4 Acetate
undefined
Rabbit Extendin-4 Acetate
  • Čí. CAS:
    914454-01-6
  • Druhy:
    Rabbit
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Proteinová synonyma:
    Exenatide acetate
  • Název proteinu/peptidu:
    Extendin-4 Acetate
  • Čistota:
    >95%
  • Molekulární hmotnost:
    4246,6
  • Formulace:
    Crystalline solid
  • Molekulový vzorec:
    C₁₈₆H₂₈₆N₅₀O₆₂S
  • Transportní teplota:
    Ambient temperature
Frequently Bought Together