0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Filtry
Předkolony a frity
Avantor® Hichrom, Preparative Frit Assembly
Avantor® Hichrom, Preparative Frit Assembly
Avantor® Hichrom, Preparative Frit Assembly
HICHHI-140
:
Avantor
Avantor® Hichrom, Preparative Frit Assembly
HICHHI-140
:
Avantor
Porozita:
2,0 µm
Barva:
Přírodní
Popis:
Preparative frit assembly
Bal.:
10