Kyselina octová ≥99.8% (by HPLC), HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:64-19-7
:
Vzorec:H₃CCOOH
MDL číslo:MFCD00036152
UN:2789
ADR:8,II
:GHS02
:GHS05
Výprodej na omezený čas
Vybrané položky jsou momentálně ve výprodeji
Výsledky testů specifikací
- Assay (on anhydrous substance) :Min. 99.8 %
- Evaporation residue :Max. 0.0001 %
- Water :Max. 0.1 %
- Transmittance (252 nm) :Min.10 %
- Transmittance (260 nm) :Min. 50 %
- Transmittance (270 nm) :Min. 80 %
- Transmittance (280 nm) :Min. 95 %
- Transmittance (300 nm) :Min. 99 %
Výsledky testů specifikací
Související informace
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržespec_VWRC87023.260 spec_VWRC87023.260 spec_VWRC87023.290 spec_VWRC87023.290
Specifikace produktu
VWR® HiperSolv® Chromanorm® HPLC Reagents
Produktová literatura
Frequently Bought Together