ContactUsLinkComponent
Laboratory coats, PP, with zip closure
Laboratory coats, PP, with zip closure
Certifikáty
undefined
Laboratory coats, PP, with zip closure
Specifikace
  • Catalog No:
  • HOIT40086W40-LNP
  • HOIT40086W40-XLNP
  • HOIT40086W40-XXLNP
  • Typ uzávěru:
  • Se zipem
  • Se zipem
  • Se zipem
  • Rod:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Aplikace oblečení:
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Hmotnost:
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²