ContactUsLinkComponent
Avantor® Hichrom PEEKsil™, Fused Silica Tubing
Avantor® Hichrom PEEKsil™, Fused Silica Tubing
Katalogové číslo HICHHI-1097
Dodavatel:  Avantor
undefined
Avantor® Hichrom PEEKsil™, Fused Silica Tubing
Katalogové číslo HICHHI-1097
Dodavatel:  Avantor
Specifikace
  • Ø vněj.:
    0,36 mm
  • Ø vnitř.:
    0,02 mm
  • Délka:
    2 m
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
The maximum operating temperature is 100 °C.
  • pH range 0 to 10
  • Used for micro and nano scale HPLC and capillary electrophorosis
Manufactured from synthetic fused silica with a polyimide coating.