Avantor® Hichrom, Frit Removal Tool
Katalogové číslo HI-300
Dodavatel: Avantor
Specifikace
- Určeno pro:HPLC/LC columns
- Popis:Frit removal tool
- Bal.:1
Specifikace
O tomto produktu
The frit removal tool is ideal for the removal of frits used in HPLC/LC columns.