Polygosil 60-5 C18, HPLC Columns
POLY-5C18-150A
: Avantor
- Formát kolony:Analytical
- Ø vnitř.:4,60 mm
- Velikost částic:5 µm
- Velikost pórů:60 Å
- Délka:150 mm
- Sekvence:01
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certifikát ochrany životního prostředí:ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- S navazanou skupinou:Yes
- Povrchová oblast:350 m2/g
- Naplnění uhlíkem:12%
- Hardware kolony:Stainless steel
- Fáze:C18
- Obalový materiál:Silica
- Bal.:1
Irregular silica phases for analytical applications.
- pH stability: 2 to 8