ContactUsLinkComponent
Superspher® RP18-E, HPLC Columns
Superspher® RP18-E, HPLC Columns
Catalog # SUPERRP18E412F
Supplier:  Avantor
   Low Manufacturing Impact
undefined
Superspher® RP18-E, HPLC Columns
Catalog # SUPERRP18E412F
Supplier:  Avantor
   Low Manufacturing Impact
Specifications
  • Formát kolony:
    Analytical
  • Ø vnitř.:
    4,00 mm
  • Velikost částic:
    4 µm
  • Velikost pórů:
    100 Å
  • Délka:
    125 mm
  • Sekvence:
    05
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • S navazanou skupinou:
    Yes
  • Povrchová oblast:
    350 m²/g
  • Naplnění uhlíkem:
    21,6%
  • Fáze:
    RP-18E
  • Bal.:
    1
Specifications
About this item
A range of 4 µm materials has been marketed under the Superspher® tradename in Europe.
  • Spherical porous silica
  • Base deactivated LiChrospher RP-select B
  • Endcapping options for RP-8 and RP-18
  • Hichrom high efficiency packed columns