Avantor® Hichrom, Nuts and Ferrules
Katalogové číslo HICHHI-1125
Dodavatel: Avantor
Specifikace
- Popis:¹/₁₆" single ferrule nut
- Materiál:PPS
- Sekvence:02
- Bal.:10
Specifikace
O tomto produktu
Natural and M6 single ferrule nuts.
Natural and M6 single ferrule nuts.