ContactUsLinkComponent
LiChrospher® RP-Select B, HPLC Columns
LiChrospher® RP-Select B, HPLC Columns
Dodavatel:  Avantor
Certifikáty
undefined
LiChrospher® RP-Select B, HPLC Columns
Dodavatel:  Avantor
Specifikace
  • Catalog No:
  • LISPRPB-5-150A
  • LISPRPB-5-250A
  • LISPRPB-5-10C5
  • LISPRPB-5-125AF
  • LISPRPB-5-125A
  • Naplnění uhlíkem:
  • 11.5%
  • 11.5%
  • 11.5%
  • 11,5%
  • 11.5%
  • S navazanou skupinou:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Povrchová oblast:
  • 360 m²/g
  • 360 m²/g
  • 360 m²/g
  • 360 m²/g
  • 360 m²/g