Orders LinkContactUsLinkComponent
Brushes for test tubes
Brushes for test tubes
Dodavatel:   REITENSPIESS BUERSTEN
Brushes for test tubes
Certifikáty
Brushes for test tubes
5 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál štětin
    Délka hlavy kartáčku
    Kartáčová hlava Ø
    Handle material
    Celková délka
    Dostupnost
    Price
  • REIT12200301
    Test tube brush, with fallow bristles
    Test tube brush, with fallow bristles
    16
    Hog bristle
    60 mm
    10 mm
    Drát
    190 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 211,00 Kč
    211,00 Kč
    1 * 1 KS
       211,00 Kč
  • REIT12210301
    Test tube brush, with fallow bristles
    Test tube brush, with fallow bristles
    17
    Hog bristle
    70 mm
    16 mm
    Drát
    190 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 219,00 Kč
    219,00 Kč
    1 * 1 KS
       219,00 Kč
  • REIT12220301
    Test tube brush, with fallow bristles
    Test tube brush, with fallow bristles
    18
    Hog bristle
    80 mm
    18 mm
    Drát
    220 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 1 430,00 Kč
    1 430,00 Kč
    1 * 10 KS
       1 430,00 Kč
  • REIT12230301
    Test tube brush, with fallow bristles
    Test tube brush, with fallow bristles
    19
    Hog bristle
    95 mm
    21 mm
    Drát
    230 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 228,00 Kč
    228,00 Kč
    1 * 1 KS
       228,00 Kč
  • REIT12240301
    Test tube brush, with fallow bristles
    Test tube brush, with fallow bristles
    20
    Hog bristle
    105 mm
    26 mm
    Drát
    230 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 10 980,00 Kč
    10 980,00 Kč
    1 * 50 KS
       10 980,00 Kč