ContactUsLinkComponent
Avantor® Alltima HP C18, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® Alltima HP C18, HPLC Columns, 3 µm
Supplier:  Avantor
Certificates
undefined
Avantor® Alltima HP C18, HPLC Columns, 3 µm
Supplier:  Avantor
Specifications
  • Catalog No:
  • HICH87601
  • HICH22154
  • HICH22155
  • HICH87826
  • HICH87667
  • HICH87668
  • HICH87669
  • HICH87672
  • HICH87670
  • Naplnění uhlíkem:
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • S navazanou skupinou:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Povrchová oblast:
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • Kód USP:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1