ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Testosterone-d₃ solution
Supelco® Organic Reference Standard, Testosterone-d₃ solution
Catalog # T5536-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Testosterone-d₃ solution
Catalog # T5536-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    100 µg/ml in 1,2-dimethoxyethane
  • Bal.:
    1 mL
  • Standard:
    Analytical standard, for drug analysis
  • Čí. CAS:
    77546-39-5
  • Popis:
    Testosterone-d₃ solution
  • Podmínky uskladnění:
    2…8 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H315 - H332 - H360FD
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00079586
  • M-Clarity quality level:
    MQ200
  • Bod vzplanutí:
    5 °C - Closed cup
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07
Caution: P202 - P210 - P233 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P312 - P308 + P313