Supelco® Organic Reference Standard, Pyridoxamine dihydrochloride
: Merck
- Čí. CAS:524-36-7
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00012808
- M-Clarity quality level:MQ200
- Synonym(s):4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride
- Bod tání:224 - 226 °C (dec.) (lit.)
- Molekulární hmotnost:241,11
Frequently Bought Together