0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Pyrithioxin, analytical standard, Supelco®
Pyrithioxin, analytical standard, Supelco®
Pyrithioxin, analytical standard, Supelco®
Catalog # P7171-25G
Supplier:
Merck
CAS Number:
Expand image
Pyrithioxin, analytical standard, Supelco®
Catalog # P7171-25G
Supplier:
Merck
CAS Number:
Specifications
Bal.:
25 g
Standard:
analytical standard
Čí. CAS:
1098-97-1
Popis:
Pyrithioxin
Popis:
Pyrithioxin
Specifications
About this item
Product Details
Product Details