Supelco® Organic Reference Standard, Pinocembrin
Catalog # P5239-50MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:50 mg
- Standard:Analytical standard, 95% (TLC), solid
- Čí. CAS:480-39-7
- Popis:Pinocembrin
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD06858345
- M-Clarity quality level:MQ100
- Bod tání:194 - 195 °C (lit.)
- Molekulární hmotnost:256,25