Supelco® Organic Reference Standard, Noscapine hydrochloride hydrate
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
- GHS signal: GHS07
Caution: P301 + P312 + P330
Specifikace
- Čí. CAS:912-60-7
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Popis rizikové třídy:H302 - H336
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00149223
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Narcotine hydrochloride
- Bod tání:221 - 223 °C (lit.)
- Molekulární hmotnost:449,88 (anhydrous basis)