Supelco® Organic Reference Standard, 1-Methylnicotinamide chloride
Catalog # M4627-1G
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:1 g
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:1005-24-9
- Popis:1-Methylnicotinamide chloride
- Podmínky uskladnění:RT
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00060042
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):N-Methylnicotinic acid amide chloride
- Vzorec:C₇H₉N₂OCl
- Molekulární hmotnost:172,61