Supelco® Organic Reference Standard, 8-Methoxypsoralen
Supplier: Merck
Certificates
About this item
- GHS signal: GHS07
Caution: P202 - P261 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P308 + P313
Specifications
- Čí. CAS:298-81-7
- Podmínky uskladnění:RT
- Popis rizikové třídy:H302 - H317 - H341 - H351
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00005009
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):8-MOP; 9-Methoxyfuro[3,2-g][1]benzopyran-7-one; Ammoidin; Methoxsalen; Xanthotoxin
- Bod tání:148 - 150 °C (lit.)
- Molekulární hmotnost:216,19